Learn More
Ácido 2-bromofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985851 100 g Frasco de vidrio 100 g
10680915 5 g Frasco de vidrio 5 g
10778663 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11985851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379991000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 244205-40-1 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 244205-40-1
Fórmula molecular C6H6BBrO2
Peso molecular (g/mol) 200.83
Número MDL MFCD01114672
Clave InChI PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromophenyl boronic acid, o-bromophenylboronic acid, 2-bromobenzeneboronic acid, 2-bromophenylboronicacid, boronic acid, 2-bromophenyl, bromobenzeneboronic acid, pubchem13095, 2-bromo phenyl boronic acid, 2-bromo-phenyl boronic acid
PubChem CID 2773294
Nombre IUPAC ácido (2-bromofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenylboronic acid
Punto de fusión 109.0°C to 114.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4B(OH)2
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.83
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromophenylboronic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.