Learn More
2-Bromofenilacetileno, TRC
Código de producto. 30346378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346378 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30346378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB686430250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenylacetylene
CAS 766-46-1
Fórmula molecular C8 H5 Br
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
SMILES Brc1ccccc1C#C
Nombre IUPAC 1-bromo-2-etinilbenceno
Peso molecular (g/mol) 181.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.9575