Learn More
2-Bromophenylacetonitrile 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10307901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10307901 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10307901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349660250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenylacetonitrile
Nombre de nota 98%
CAS 19472-74-3
Punto de fusión 1.0°C
Densidad 1.5100g/mL
Punto de ebullición 140.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H6BrN
Fórmula lineal BrC6H4CH2CN
Índice de refracción 1.5680 to 1.5720
Número MDL MFCD00001896
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.51
Sinónimo 2-bromophenylacetonitrile, 2-bromobenzyl cyanide, 2-2-bromophenyl acetonitrile, o-bromobenzyl cyanide, 2-bromophenyl acetonitrile, o-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, bromo, 2-2-bromophenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-bromo, 2-bromo-phenyl-acetonitrile
Clave InChI BVCOJESIQPNOIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC=C1CC#N
Nombre IUPAC 2-(2-Bromofenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 196.05
PubChem CID 29625
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.04
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromophenylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.