Learn More
2-Bromofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432000 5 g 5 g
11442000 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17548.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19472-74-3 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19472-74-3
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD00001896
Clave InChI BVCOJESIQPNOIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromophenylacetonitrile, 2-bromobenzyl cyanide, 2-2-bromophenyl acetonitrile, o-bromobenzyl cyanide, 2-bromophenyl acetonitrile, o-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, bromo, 2-2-bromophenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-bromo, 2-bromo-phenyl-acetonitrile
PubChem CID 29625
Nombre IUPAC 2-(2-Bromofenil)acetonitrilo
SMILES BrC1=CC=CC=C1CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenylacetonitrile
Punto de fusión 19°C
Punto de ebullición 252°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Olor Pungent
Cantidad 5 g
Número UN UN1694
Beilstein 2043684
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 97%