Learn More
2-Bromofenilacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10110132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10110132 1 g Frasco de vidrio 1 g
10068761 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10110132 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21906-31-0 | C9H9BrO | 213.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21906-31-0
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.08
Número MDL MFCD03410431
Clave InChI TZIAZLUAMDLDJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromophenylacetone, 1-2-bromophenyl propan-2-one, 2-bromophenyl acetone, 1-2-bromophenyl-2-propanone, 1-acetonyl-2-bromobenzene, 2-propanone, 1-2-bromophenyl, o-bromo benyl methyl ketone, 1-2-bromophenyl acetone, o-bromo benzyl methyl ketone, pubchem23388
PubChem CID 2734092
Nombre IUPAC 1-(2-bromofenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenylacetone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5575 to 1.5595
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido