Learn More
Ácido 2-bromofenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromophenylacetic Acid |
| CAS | 18698-97-0 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Bromobenzeneacetic Acid, o-Bromophenylacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | BrC1=C(CC(O)=O)C=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2-bromofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 215.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.96 |