Learn More
Ácido 2-bromofenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498716 25 g 25 g
11488716 5 g 5 g
11408726 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16900.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18698-97-0 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Employed as a pharmaceutical intermediate. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se emplea como intermedio farmacéutico. También se utiliza en la síntesis orgánica.
Solubilidad
turbidez muy débil en metanol.
Notas
Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18698-97-0
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00004314
Clave InChI DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromophenylacetic acid, 2-2-bromophenyl acetic acid, o-bromophenylacetic acid, 2-bromophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-bromo, 2-bromophenylaceticacid, 2-bromo-phenyl-acetic acid, pubchem7214, acmc-1btqg
PubChem CID 87754
Nombre IUPAC ácido 2-(2-bromofenil)acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenylacetic acid
Punto de fusión 105°C to 106°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2250655
Información de solubilidad Very faint turbidity in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥98%