Learn More
Isotiocianato de 2-bromofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362377 5 g 5 g
11352377 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09971.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13037-60-0 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13037-60-0
Fórmula molecular C7H4BrNS
Peso molecular (g/mol) 214.08
Número MDL MFCD00004799
Clave InChI PAFORXDSYWMYGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 611654
Nombre IUPAC 1-bromo-2-isotiocianatobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenyl isothiocyanate
Densidad 1.591
Punto de ebullición 256°C to 257°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6843
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 2802536
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2-bromophenyl isothiocyanate, benzene,1-bromo-2-isothiocyanato, benzene, 1-bromo-2-isothiocyanato, 2-bromophenylisothiocyanate, benzene, bromoisothiocyanato, isothiocyanic acid 2-bromophenyl ester, acmc-1bbbv, o-bromophenyl isothiocyanate, 1-bromo-2-isothiocyanato-benzene, #
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.09
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.