Learn More
Isotiocianato de 2-bromofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352377 1 g 1 g
11362377 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09971.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13037-60-0 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13037-60-0
Fórmula molecular C7H4BrNS
Peso molecular (g/mol) 214.08
Número MDL MFCD00004799
Clave InChI PAFORXDSYWMYGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 611654
Nombre IUPAC 1-bromo-2-isotiocianatobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenyl isothiocyanate
Densidad 1.591
Punto de ebullición 256°C to 257°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6843
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 2802536
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2-bromophenyl isothiocyanate, benzene,1-bromo-2-isothiocyanato, benzene, 1-bromo-2-isothiocyanato, 2-bromophenylisothiocyanate, benzene, bromoisothiocyanato, isothiocyanic acid 2-bromophenyl ester, acmc-1bbbv, o-bromophenyl isothiocyanate, 1-bromo-2-isothiocyanato-benzene, #
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.09
Porcentaje de pureza 98%