Learn More
Isocianato de 2-bromofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393206 25 g 25 g
11373206 1 g 1 g
11383206 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12521.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1592-00-3 | C7H4BrNO | 198.019 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1592-00-3
Fórmula molecular C7H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 198.019
Número MDL MFCD00001995
Clave InChI GOOVAYJIVMBWPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromophenyl isocyanate, 2-bromophenylisocyanate, benzene, 1-bromo-2-isocyanato, isocyanic acid 2-bromophenyl ester, 2-bromobenzenisocyanate, 2bromophenylisocyanate, 2-bromophenylisocynate, o-bromophenyl isocyanate, acmc-209djl, 2-bromo phenylisocyanate
PubChem CID 137097
Nombre IUPAC 1-bromo-2-isocianatobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenyl isocyanate
Densidad 1.607
Punto de ebullición 91°C to 92°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.585
Cantidad 25 g
Número UN UN2206
Beilstein 3588447
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.03
Porcentaje de pureza 97%