Learn More
Acetato de 2-bromofenilo, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 15266404
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1829-37-4
C8H7BrO2
215.05
BEHBHYYPTOHUHX-UHFFFAOYSA-N
o-bromophenyl acetate, 2-bromophenol acetate, 1-acetoxy-2-bromobenzene, 2-bromophenyl acetate, o-acetoxybromobenzene, phenol, 2-bromo-, acetate, phenol, o-bromo-, acetate, pubchem3055, 2-bromo-phenol acetate
74586
acetato de (2-bromofenil)
CC(=O)OC1=CC=CC=C1Br
1829-37-4
C8H7BrO2
215.05
BEHBHYYPTOHUHX-UHFFFAOYSA-N
o-bromophenyl acetate, 2-bromophenol acetate, 1-acetoxy-2-bromobenzene, 2-bromophenyl acetate, o-acetoxybromobenzene, phenol, 2-bromo-, acetate, phenol, o-bromo-, acetate, pubchem3055, 2-bromo-phenol acetate
74586
acetato de (2-bromofenil)
CC(=O)OC1=CC=CC=C1Br
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenyl acetate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromophenyl acetate, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.