Learn More
(2-bromofenil)acetaldehído, > 90%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Bromophenyl)acetaldehyde |
| CAS | 96557-30-1 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Bromobenzeneacetaldehyde, 1-Bromo-2-(formylmethyl)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,6H,5H2 |
| SMILES | Brc1ccccc1CC=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-bromofenil)acetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 199.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.968 |