Learn More
(2-bromofenil)(2,4-dimetilfenil)sulfano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2-Bromophenyl)(2,4-dimethylphenyl)sulfane |
| CAS | 960203-41-2 |
| Fórmula molecular | C14 H13 Br S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Vortioxetine Impurity 63 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13BrS/c1-10-7-8-13(11(2)9-10)16-14-6-4-3-5-12(14)15/h3-9H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Sc2ccccc2Br)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-bromofenil)sulfanil-2,4-dimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 293.222 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.992 |