Learn More
2-bromofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromophenol |
| CAS | 95-56-7 |
| Fórmula molecular | C6 H5 Br O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Phenol, o-bromo- (8CI), 2-Bromophenol, 2-Hydroxy-1-bromobenzene, NSC 6970, o-Bromophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 173.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.9524 |