Learn More
2-Bromofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498066 25 g 25 g
11408076 100 g 100 g
11418076 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14112.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-56-7 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
2-Bromophenol used as a disinfection byproduct found in chlorinated pool water. Used in the preparation of anti-benzofurobenzofuran diimides. It was also used to study the photodegradation of 2-bromophenol using UV-Vis spectroscopy and HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromofenol se utiliza como derivado de desinfección en el agua de piscinas cloradas. Se utiliza en la preparación de diimidas de antibenzofurobenzofurano. También se ha utilizado para estudiar la fotodegradación del 2-bromofenol mediante espectroscopía UV-Vis y HPLC.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en oscuridad. Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-56-7
Fórmula molecular C6H5BrO
Peso molecular (g/mol) 173.009
Número MDL MFCD00002146
Clave InChI VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-bromophenol, phenol, 2-bromo, bromophenol, 2-bromfenol, 2-bromo phenol, 2-bromo-phenol, phenol, o-bromo, o-bromo-phenol, phenol, bromo, 2-bromfenol czech
PubChem CID 7244
Nombre IUPAC 2-bromofenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenol
Punto de fusión 5°C
Densidad 1.636
Punto de ebullición 194°C to 195°C
Temperatura de inflamación 92°C (192°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.589
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 1905115
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1428
Información de solubilidad Soluble in chloroform and ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 98%