Learn More
2-bromofentol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromophenetole |
| CAS | 583-19-7 |
| Fórmula molecular | C8H9BrO |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-etoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 201.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9837 |