Learn More
2-bromofenantreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromophenanthrene |
| CAS | 62162-97-4 |
| Fórmula molecular | C14H9Br |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Br/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9H |
| SMILES | Brc1ccc2c(ccc3ccccc23)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromofenantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 257.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.9888 |