Learn More
Ácido 2-bromopentanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopentanedioic Acid |
| CAS | 51528-22-4 |
| Fórmula molecular | C5 H7 Br O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-glutaric Acid (6CI), a-Bromoglutaric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7BrO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CCC(Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromopentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 211.011 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.953 |