Learn More
2-bromopentano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopentane, Technical Grade |
| CAS | 107-81-3 |
| Fórmula molecular | C5 H11 Br |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11Br/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(C)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 151.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0044 |