Learn More
2-bromopentano, TRC
Código de producto. 30345847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345847 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30345847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6863151G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopentane, Technical Grade
CAS 107-81-3
Fórmula molecular C5 H11 Br
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11Br/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCCC(C)Br
Nombre IUPAC 2-bromopentano
Peso molecular (g/mol) 151.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0044