Learn More
2-Bromopentano, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403427 25 g 25 g
11413427 100 g 100 g
11423427 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17205.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-81-3 | C5H11Br | 151.047 g/mol
Used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza como producto químico intermedio.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en diclorometano, éter, acetato de etilo, hexano y metanol
Notas
almacénese lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-81-3
Fórmula molecular C5H11Br
Peso molecular (g/mol) 151.047
Número MDL MFCD00000160
Clave InChI LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
PubChem CID 7890
Nombre IUPAC 2-bromopentano
SMILES CCCC(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopentane
Punto de fusión -96°C
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN2343
Beilstein 1718829
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.05
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico