Learn More
2-Bromopentano, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10766321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10766321 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10070570 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10766321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107231000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 107-81-3 | C5H11Br | 151.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-81-3
Fórmula molecular C5H11Br
Peso molecular (g/mol) 151.05
Número MDL MFCD00000160
Clave InChI LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
PubChem CID 7890
Nombre IUPAC 2-bromopentano
SMILES CCCC(C)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromopentane
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -95.5°C
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 116.0°C to 117.0°C
Temperatura de inflamación 20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 12% max. (3-Bromopentane) Typical (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH(Br)CH3
Índice de refracción 1.4393 to 1.4413
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 131
Gravedad específica 1.22
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.05
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromopentane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.