Learn More
Ácido 2-bromopalmítico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-bromohexadecanoic acid |
| CAS | 18263-25-7 |
| Fórmula molecular | C16 H31 Br O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Bromopalmitic Acid, 2-Bromohexadecanoic Acid, DL-2-Bromopalmitate, NSC 58378, alpha-Bromopalmitic Acid, 1-Bromopentadecanecarboxylic Acid, 2-Bromo-n-hexadecanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H31BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15H,2-14H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC(Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromohexadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 335.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.151 |