Learn More
Ácido 2-bromopalmítico, TRC
Código de producto. 30348366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348366 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30348366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1826371G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-bromohexadecanoic acid
CAS 18263-25-7
Fórmula molecular C16 H31 Br O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Bromopalmitic Acid, 2-Bromohexadecanoic Acid, DL-2-Bromopalmitate, NSC 58378, alpha-Bromopalmitic Acid, 1-Bromopentadecanecarboxylic Acid, 2-Bromo-n-hexadecanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H31BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(Br)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-bromohexadecanoico
Peso molecular (g/mol) 335.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.151