Learn More
Ácido 2-bromonicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453897 5 g 5 g
15443897 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30239.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 35905-85-2 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35905-85-2
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.007
Número MDL MFCD01646068
Clave InChI MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
PubChem CID 233262
Nombre IUPAC ácido 2-bromopiridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromonicotinic acid
Punto de fusión ∼254°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 97%