Learn More
2-Bromonaftaleno, TRC
Código de producto. 30333399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333399 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30333399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB685998500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-bromonaphthalene
CAS 580-13-2
Fórmula molecular C10 H7 Br
Cantidad 500 mg
Sinónimo Naphthalene, 2-bromo-, 2-Bromonaphthalene, 2-Naphthyl bromide, NSC 4011, β-Bromonaphthalene, β-Naphthyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
SMILES Brc1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 2-bromonaftaleno
Peso molecular (g/mol) 207.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.9731