Learn More
2-Bromonaftaleno, TRC
Código de producto. 30334796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334796 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30334796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6859981G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-bromonaphthalene
CAS 580-13-2
Fórmula molecular C10 H7 Br
Cantidad 1 g
Sinónimo Naphthalene, 2-bromo-, 2-Bromonaphthalene, 2-Naphthyl bromide, NSC 4011, β-Bromonaphthalene, β-Naphthyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
SMILES Brc1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 2-bromonaftaleno
Peso molecular (g/mol) 207.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.9731