Learn More
2-Bromonftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10052400 25 g Frasco de vidrio 25 g
10762221 5 g Frasco de vidrio 5 g
11944521 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10052400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179710250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 580-13-2 | C10H7Br | 207.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 580-13-2
Fórmula molecular C10H7Br
Peso molecular (g/mol) 207.07
Número MDL MFCD00004051
Clave InChI APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11372
Nombre IUPAC 2-bromonaftaleno
SMILES BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromonaphthalene
Punto de fusión 53.0°C to 57.0°C
Color Marrón anaranjado a amarillo
Punto de ebullición 281.0°C to 282.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7Br
Cantidad 25 g
Beilstein 05,548
Índice Merck 15,1437
Sinónimo naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 8 parts alcohol,ether,chloroform and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.07
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido