Learn More
2-Bromonaftaleno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Bromonaphthalene is used as a raw material in the preparation of biaryls through Suzuki cross coupling reaction. Further, it plays a vital role in the preparation of dyes. It is also used to study potential tumorigenicity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-bromonaftaleno se utiliza como materia prima en la preparación de biarilos mediante la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki. Además, desempeña un papel vital en la preparación de los colorantes. También se utiliza para estudiar el potencial de tumorigenicidad.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromonaphthalene |
| Punto de fusión | 53°C to 57°C |
| Densidad | 1.605 |
| Punto de ebullición | 281°C to 282°C |
| Temperatura de inflamación | 112°C (233°F) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1858110 |
| Índice Merck | 14,1426 |
| Sinónimo | naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2 |
| Mostrar más |