Learn More
2-Bromonaftaleno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478166 5 g 5 g
11488166 25 g 25 g
11498166 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15300.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 580-13-2 | C10H7Br | 207.07 g/mol
2-Bromonaphthalene is used as a raw material in the preparation of biaryls through Suzuki cross coupling reaction. Further, it plays a vital role in the preparation of dyes. It is also used to study potential tumorigenicity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromonaftaleno se utiliza como materia prima en la preparación de biarilos mediante la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki. Además, desempeña un papel vital en la preparación de los colorantes. También se utiliza para estudiar el potencial de tumorigenicidad.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 580-13-2
Fórmula molecular C10H7Br
Peso molecular (g/mol) 207.07
Número MDL MFCD00004051
Clave InChI APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11372
Nombre IUPAC 2-bromonaftaleno
SMILES BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromonaphthalene
Punto de fusión 53°C to 57°C
Densidad 1.605
Punto de ebullición 281°C to 282°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1858110
Índice Merck 14,1426
Sinónimo naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.08
Porcentaje de pureza ≥98%