Learn More
Hidrobromuro de 2-(bromometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10794753 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10794753 25 g Frasco de vidrio 25 g
10581892 5 g Frasco de vidrio 5 g
10606884 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10794753 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370110250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 31106-82-8 | C6H6BrN·HBr | 252.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31106-82-8
Fórmula molecular C6H6BrN·HBr
Peso molecular (g/mol) 252.94
Número MDL MFCD01863544
Clave InChI JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl pyridine hydrobromide, 2-picolyl bromide hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine hbr, pyridine, 2-bromomethyl-, hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine, bromide, c6h6brn.hbr, acmc-20aim5, ksc495g6r, 2-bromomethylpyridine hydrobromide, bromomethyl pyridine hydrobromide
PubChem CID 2734720
Nombre IUPAC 2-(bromometil)piridina; hidrobromuro
SMILES C1=CC=NC(=C1)CBr.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149.0°C to 152.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2(C5H3N)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.94
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide