Learn More
2-(Bromometil)naftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10521092 5 g Frasco de vidrio 5 g
10722011 1 g Frasco de vidrio 1 g
10343912 25 g Frasco de vidrio 25 g
10222752 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10521092 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.30€
    40.65€ / 5 g
    Ahorro 6.65€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 939-26-4 | C11H9Br | 221.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939-26-4
Fórmula molecular C11H9Br
Peso molecular (g/mol) 221.10
Número MDL MFCD00004123
Clave InChI RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
PubChem CID 70320
Nombre IUPAC 2-(bromometilnaftaleno
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)naphthalene
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52°C to 57°C
Color Amarillo a beige
Punto de ebullición 213°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH2Br
Cantidad 5 g
Beilstein 05,568
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Bromomethyl)naphthalene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.