Learn More
2-(Bromometil)naftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490408 5 g 5 g
11400418 25 g 25 g
11410418 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24568.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 939-26-4 | C11H9Br | 221.10 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona) y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939-26-4
Fórmula molecular C11H9Br
Peso molecular (g/mol) 221.10
Número MDL MFCD00004123
Clave InChI RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
PubChem CID 70320
Nombre IUPAC 2-(bromometilnaftaleno
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)naphthalene
Punto de fusión 51°C to 55°C
Punto de ebullición 213°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 636546
Información de solubilidad Soluble in water (reacts),and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1
Porcentaje de pureza 96%