Learn More
2-(Brometil)benzotiazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453397 250 mg 250 miligramos
11342109 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26120.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 106086-78-6 | C8H6BrNS | 228.107 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106086-78-6
Fórmula molecular C8H6BrNS
Peso molecular (g/mol) 228.107
Número MDL MFCD00461195
Clave InChI WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
PubChem CID 2776258
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)benzothiazole
Punto de fusión 47°C to 49°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.11
Porcentaje de pureza ≥98%