Learn More
2-(Bromometil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425687 5 g 5 g
11435687 25 g 25 g
11445687 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24278.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22115-41-9 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22115-41-9
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD00001794
Clave InChI QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl
PubChem CID 89599
Nombre IUPAC 2-(bromometil)benzonitrilo
SMILES BrCC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)benzonitrile
Punto de fusión 70°C to 74°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 742605
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 98%