Learn More
Ácido 2-(brometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402190 10 g 10 g
11412190 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402190 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28927.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7115-89-1 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
2-(Bromomethyl)benzoic acid contains bi functional groups such as benzylic bromide and carboxylic acid are involved in nucleophilic reactions and esterification reactions respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(bromometil)benzoico contiene grupos bifuncionales como el bromuro bencílico y el ácido carboxílico que participan en reacciones nucleofílicas y reacciones de esterificación respectivamente.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7115-89-1
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00090420
Clave InChI QSLMPDKYTNEMFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl benzoic acid, 2-bromomethyl-1-benzoic acid, 2-bromomethyl-benzoic acid, 2-bromomethyl benzoic pound inverted question markacid, a-bromo-o-toluic acid, pubchem23937, o-bromomethylbenzoic acid, 2-carboxybenzyl bromide, alpha-bromo-o-toluic acid, 2-bromomethyl benzoic acid 10g
PubChem CID 346003
Nombre IUPAC ácido 2-(bromometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)benzoic acid
Punto de fusión ∽145°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 97%