Learn More
Éster de glicol neopentil ácido 2-(brometil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450576 1 g 1 g
15460576 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53309.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 441011-76-3
Fórmula molecular C12H16BBrO2
Número MDL MFCD04039022
Sinónimo 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid neopentyl glycol ester; 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid mono(2,2-dimethylpropyl) ester
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.97
Porcentaje de pureza 95%