Learn More
Ácido 2-(brometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499207 5 g 5 g
15409217 250 mg 250 miligramos
15489207 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52467.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91983-14-1 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91983-14-1
Fórmula molecular C7H8BBrO2
Peso molecular (g/mol) 214.85
Número MDL MFCD01318941
Clave InChI MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, o-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pubchem7781
PubChem CID 2773278
Nombre IUPAC ácido [2-(bromometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.85
Porcentaje de pureza 97%