Learn More
Éster metílico del ácido 2-bromometil-6-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromomethyl-6-nitrobenzoic acid methyl ester |
| CAS | 61940-21-4 |
| Fórmula molecular | C9 H8 Br N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-6-nitro-, methyl ester (9CI, ACI), 2-Bromomethyl-6-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-(2-bromomethyl)-6-nitrobenzoate, Methyl 2-(Bromomethyl)-6-nitrobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)8-6(5-10)3-2-4-7(8)11(13)14/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(CBr)cccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(bromometil)-6-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 274.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.9637 |