Learn More
2-Bromometil-6-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411678 1 g 1 g
15431678 250 mg 250 miligramos
15421678 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55438.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68470-59-7 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68470-59-7
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.05
Número MDL MFCD04967229
Clave InChI WJFDCFHWFHCLIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-bromomethyl-6-methyl, 6-methyl-2-bromomethyl pyridine, 2-bromomethyl-6-methyl-pyridine, 6-bromomethyl-2-methylpyridine, pubchem22577, acmc-209ur7, 2-methyl-6-bromomethyl-pyridine, 2-bromomethyl-6-methyl pyridine
PubChem CID 12543733
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-6-metilpiridina
SMILES CC1=NC(CBr)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromomethyl-6-methylpyridine
Punto de fusión 38°C to 42°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza 97%