Learn More
2-(Bromometil)-5-(trifluorometil)furano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan |
| CAS | 17515-77-4 |
| Fórmula molecular | C6H4BrF3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrF3O/c7-3-4-1-2-5(11-4)6(8,9)10/h1-2H,3H2 |
| SMILES | BrCC1=CC=C(O1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-(bromometil)-5-(trifluorometil)furano |
| Peso molecular (g/mol) | 228.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.94 |