Learn More
2-(Bromometil)-5-(trifluorometil)furano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10520742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10520742 250 mg 250 miligramos
10242502 1 g 1 g
10200275 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10520742 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00141CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17515-77-4
Fórmula molecular C6H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 229.00
Número MDL MFCD03086219
Clave InChI YNHVBNGRNNVEMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl-furan, furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl, pubchem13345, 5-trifluoromethyl furfuryl bromide, 2-bromomethyl-5-trifloromethyl furan, 5-bromomethyl-2-trifluoromethyl furan
PubChem CID 2794605
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-5-(trifluorometil)furano
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CBr)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.99
Porcentaje de pureza 97%