Learn More
2-Brometil-4-fluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459618 5 g 5 g
15449618 1 g 1 g
15469618 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63110.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 421552-12-7 | C8H5BrFN | 214.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 421552-12-7
Fórmula molecular C8H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 214.04
Número MDL MFCD08059542
Clave InChI CHCAGFNTASDQFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-5-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluorobenzonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzylbromide, 2-cyano-5-fluoro benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-benzonitrile, 2-bromomethyl-4-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem4906, acmc-1arut, ksc493s9t, 2-cyano-5-flurobenzyl bromide
PubChem CID 21984990
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-4-fluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC(CBr)=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido