Learn More
Éster metílico del ácido 2-(bromometil)-3-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 98475-07-1 |
| Fórmula molecular | C9 H8 Br N O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-3-nitro-, methyl ester (9CI, ACI), 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)6-3-2-4-8(11(13)14)7(6)5-10/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1CBr)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(bromometil)-3-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 274.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.9637 |