Learn More
Hidrobromuro de 2-brometil-3-hidroxipiridina, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11348896
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11348896 1 g 1 g
11358896 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11348896
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19525.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87440-88-8
Fórmula molecular C6H7Br2NO
Peso molecular (g/mol) 268.936
Número MDL MFCD00466476
Clave InChI YEZLFBCEZYSGQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-3-hydroxypyridine hydrobromide, 2-bromomethyl pyridin-3-ol hydrobromide, 2-bromomethyl-3-pyridinol hydrobromide
PubChem CID 2827821
Nombre IUPAC 2-(bromometil)piridin-3-ol; hidrobromuro
SMILES C1=CC(=C(N=C1)CBr)O.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromomethyl-3-hydroxypyridine hydrobromide
Punto de fusión 191°C to 193°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3263
Beilstein 3699680
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.94
Porcentaje de pureza ≥98%