Learn More
2-(Bromometil)-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 70°C to 77°C |
| Color | Blanco a beige |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | BrCH2C(CH2OH)3 |
| Cantidad | 5 g |
| Mostrar más |