Learn More
2-(Bromometil)-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolano-4-metanol (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17993285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993285 100 mg 100 miligramos
17903485 1 g 1 g
17983285 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB685525100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68751-57-5
Fórmula molecular C11 H11 Br Cl2 O3
Peso molecular (g/mol) 342.01
Sinónimo 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-, 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, [2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
Nombre IUPAC [2-(bromometil)-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolano-4-il]metanol
SMILES OCC1COC(CBr)(O1)c2ccc(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11BrCl2O3/c12-6-11(16-5-8(4-15)17-11)9-2-1-7(13)3-10(9)14/h1-3,8,15H,4-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.9269