Learn More
[2-(Bromometil)-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-4-il]metanol, Mikromol™
Descripción
[2-(Bromometil)-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-4-il]metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers) |
| CAS | 68751-57-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H11 Br Cl2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-, 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, [2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11BrCl2O3/c12-6-11(16-5-8(4-15)17-11)9-2-1-7(13)3-10(9)14/h1-3,8,15H,4-6H2 |
| SMILES | OCC1COC(CBr)(O1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | [2-(bromometil)-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-4-il]metanol |
| Mostrar más |