Learn More
2-(Bromometilo)-1-(fenilsulfonil)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10170722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10170722 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10704963 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10170722 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03308CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 337508-54-0
Fórmula molecular C15H12BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 350.23
Número MDL MFCD03086092
Clave InChI SYYPBRKVYRCLJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-benzenesulfonyl-2-bromomethyl indole, 1h-indole,2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl
PubChem CID 2776225
Nombre IUPAC 1-(bencenosulfonil)-2-(bromometil)indol
SMILES BrCC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.23
Porcentaje de pureza 97%