Learn More
Hidrobromuro de 2-(Brometilo)-1-metil-1H-benzimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306 |
| Porcentaje de pureza | 97% |